Läs mer
Cytiva HyClone™ Nyfödd kalvserum (USA)
Produktkod. 11571851
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
11571851 100 ml Hold (Håll) 100ml
11556551 1000 ml Hold (Håll) 1000ml
11581851 500 ml Hold (Håll) 500ml
16291102 500 ml Bestrålat, 25 till 40 doser 500ml
16605755 1000 ml Bestrålat, 25 till 40 doser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11571851 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30118.02
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Öka cellkulturtillväxten med USA-källa HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv.
  • Filtreras genom sekventiella 100nm-filter och kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certifikat och efterlevnad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) Compliant and ISO9001 Certified Facilities
Färg Amber
Innehåll och lagring Store at or Below -10°C
Beskrivning Nyfödd kalvserum (USA)
Art Bovine
Åldras <10 Days
Ursprungsland United States
Formatera Bottle
Produkttyp Newborn Calf Bovine Serum
Kvantitet 100 ml
Serumbehandling None
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Volym (metrisk) 100 mL
Värme inaktiverad No
Hemoglobinkoncentration ≤30 mg/dL
Produktlinje HyClone
Frakt skick Frozen