Läs mer
Cytiva HyClone™ Nyfödd kalvserum (USA)
Produktkod. 16605755
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
16605755 1000 ml Bestrålat, 25 till 40 doser -
11571851 100 ml Hold (Håll) 100ml
11556551 1000 ml Hold (Håll) 1000ml
11581851 500 ml Hold (Håll) 500ml
16291102 500 ml Bestrålat, 25 till 40 doser 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16605755 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30118.04IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Öka cellkulturtillväxten med USA-källa HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv.
  • Filtreras genom sekventiella 100nm-filter och kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nyfödd kalvserum (USA)
Kvantitet 1000 ml
Bearbetning Bestrålat, 25 till 40 doser
Värme inaktiverad Nej