Läs mer
Cytiva HyClone™ Non Essential Amino Acids (NEAA) 100X lösning
Produktkod. 11591861
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11591861 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11591861 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30238.01
 Begränsad artikel
I lager
Cellkultur är idealisk för tillskott av serum- och proteinfria medier. Cytiva HyClone™ Non-essential Amino Acids (NEAA) 100X stöder tillväxten av celler som har höga energibehov och syntetiserar stora mängder proteiner och nukleinsyror.
Komponenter:
  • L-Alanin: 890mg/L
  • L-asparagin- H20 : 1500mg/L
  • L-asparaginsyra: 1330mg/L
  • L-glutaminsyra: 1470mg/L
  • Glycin: 750mg/L
  • L-prolin: 1150mg/L
  • L-serin: 1050mg/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2 –8 °C
Beskrivning NEAA-lösning, 100X
Koncentration 100 X
Form Vätska
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Komplettering av serum- och proteinfria medier
Kvantitet 100 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MEM Non-Essential Amino Acids Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare..
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid