Läs mer
Cytiva™ HyClone™ Peak Expression Medium
Descripción
Detta medium stöder hög celltillväxt, hög transfektionseffektivitet och robust viral produktion för en mängd olika AAV-serotyper uttryckta i humana embryonala njurcellinjer (HEK). HyClone™ peak expression medium är en komponent fri från djur (ADCF ), hydrolysatfritt och regleringsvänligt cellodlingsmedium. Mångsidigheten hos detta medium tillåter hög transfektionseffektivitet, konsekvent celltillväxt, hög livsduglig celldensitet och höga virala titrar över många HEK 293-cellinjer och AAV-serotyper.
HyClone™ toppexpressionsmedium stöder en sömlös övergång från tillväxt till produktion av AAV med användning av standardcellinjer och processer. HyClone™ peak expression medium finns i vätske- och pulverformat i användarvänliga förpackningar.
- Färdigt medium innehåller stabil L-glutamin och poloxamer 188
- Designad för hög cellutbyte och robust virusproduktion
- Möjliggör direkt anpassning
- Designad för små till storskaliga transfektions- och produktionsapplikationer
- Kompatibel med en mängd olika PEI- och lipidbaserade transfektionsreagenser
Especificaciones
Especificaciones
| Celllinje | HEK |
| Celltyp | Embryonal njure |
| Klassificering | Viral produktion |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellkulturmedia |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,2μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Poloxamer 188 |
| Utan tillsatser | Hold (Håll) |
| Rekonstituerad volym | 1 L |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.