Läs mer
Cytiva HyClone™ Penicillin Streptomycin 100X lösning
Produktkod. 11556461
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11556461 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11556461 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30010
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för att kontrollera/förstöra destruktiva mikroorganismer som bakterier
  • Brettspektrumbakteriostatisk med aktivitet mot gramnegativa och grampositiva organismer
  • Används som antibakteriell eller antimykobakteriell
  • Vanlig arbetskoncentration för penicillin är 100 U/ml; För Streptomycin: 100 μg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -10° till -20° C
Beskrivning 10 000 U/ml penicillin, 10 000μ g/ml Streptomycin i 0,85 % NaCl
Antibiotikaspektrum Bredspektrum, gramnegativa och grampositiva bakterier
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Kvantitet 100 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HyClone Penicillin-Streptomycin Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate