Läs mer
Cytiva HyClone™ Penicllin Streptomycin Glutaminlösning
Produktkod. 10319633
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10319633 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10319633 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30082.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 SEK
    224.77 SEK / 100ml
    Save 39.23 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Innehåll och lagring -10° till -20° C
Beskrivning Pen/Strep/Glutaminlösning
Antibiotikaspektrum Bredspektrum, gramnegativa och grampositiva bakterier
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Antibiotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser None
Utan tillsatser None
Kvantitet 100 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HyClone Penicillin/Streptomycin/Glutamine Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 3% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.