Learn More
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS och PF-CHO MPS Media
Product Code. 10443295
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Hold (Håll)
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
Utan fenolrött, Utan HEPES
Produkttyp:
PF CHO LS
PF-CHO LS
PF-CHO MPS
Unit Size:
10 L
1000 L
1000ml
5 L
50 L
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Produkttyp unitSize
10443295 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat Utan fenolrött, Utan HEPES PF-CHO LS 1000ml
11582650 10 l Hold (Håll) Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat PF-CHO MPS 1000 L
10494085 10 l Hold (Håll) Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat PF-CHO MPS 10 L
11572650 10 l Hold (Håll) Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat PF-CHO MPS 50 L
11571911 6 x 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat Utan fenolrött, Utan HEPES PF CHO LS Paket med 6
10721694 5 l Hold (Håll) Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat PF-CHO MPS 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10443295 Supplier Cytiva Supplier No. SH30359.02
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Stöd tillväxt av flera CHO cellkloner och produktion av en mängd olika rekombinanta proteiner. HyClone™ PF CHO™ LS och PF CHO MPS Media är ett proteinfritt medium utvecklat genom Metabolic Pathway Design.
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Tillåt direkt eller sekventiell anpassning
  • Stöd tillväxt i flera cellodlingssystem
  • Tillverkad av spårbara komponenter enligt cGMP (21 CFR 820) riktlinjer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Form Vätska
    Produkttyp PF-CHO LS
    Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
    Med tillsatser Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
    Utan tillsatser Utan fenolrött, Utan HEPES
    Kvantitet 1000 ml
    Certifikat och efterlevnad cGMP
    Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus