Läs mer
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS och PF-CHO MPS Media
Produktkod. 10494085
Change view
Kvantitet:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Hold (Håll)
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
Utan fenolrött, Utan HEPES
Produkttyp:
PF CHO LS
PF-CHO LS
PF-CHO MPS
Förpackningsstorlek:
10 L
1000 L
1000ml
5 L
50 L
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Produkttyp unitSize
10494085 10 l Hold (Håll) Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat PF-CHO MPS 10 L
11582650 10 l Hold (Håll) Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat PF-CHO MPS 1000 L
11572650 10 l Hold (Håll) Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat PF-CHO MPS 50 L
11571911 6 x 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat Utan fenolrött, Utan HEPES PF CHO LS Paket med 6
10443295 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat Utan fenolrött, Utan HEPES PF-CHO LS 1000ml
10721694 5 l Hold (Håll) Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat PF-CHO MPS 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10494085 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30333.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd tillväxt av flera CHO cellkloner och produktion av en mängd olika rekombinanta proteiner. HyClone™ PF CHO™ LS och PF CHO MPS Media är ett proteinfritt medium utvecklat genom Metabolic Pathway Design.
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Tillåt direkt eller sekventiell anpassning
  • Stöd tillväxt i flera cellodlingssystem
  • Tillverkad av spårbara komponenter enligt cGMP (21 CFR 820) riktlinjer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Form Pulver
    Produkttyp PF-CHO MPS
    Sterilitet Icke-steril
    Med tillsatser Hold (Håll)
    Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
    Kvantitet 10 l
    Certifikat och efterlevnad cGMP
    Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus