Läs mer
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS och PF-CHO MPS Media
Kvantitet:
1000 ml
5 L
10 l
6 x 1000 mL
Med tillsatser:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Hold (Håll)
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
No Phenol Red, No HEPES
Utan fenolrött, Utan HEPES
Produkttyp:
PF CHO LS
PF-CHO LS
PF-CHO MPS
Förpackningsstorlek:
10 L
1000 L
1000ml
5 L
50 L
Paket med 6
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | PF-CHO MPS |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Med tillsatser | Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat |
| Kvantitet | 10 l |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |