Läs mer
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS och PF-CHO MPS Media
Produktkod. 11582650
Kvantitet:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 mL
Med tillsatser:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Hold (Håll)
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
No Phenol Red, No HEPES
Utan fenolrött, Utan HEPES
Produkttyp:
PF CHO LS
PF-CHO LS
PF-CHO MPS
Förpackningsstorlek:
10 L
1000 L
1000ml
5 L
50 L
Paket med 6
Produktkod. 11582650
Brand: Cytiva SH30333.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stöd tillväxt av flera CHO cellkloner och produktion av en mängd olika rekombinanta proteiner. HyClone™ PF CHO™ LS och PF CHO MPS Media är ett proteinfritt medium utvecklat genom Metabolic Pathway Design.
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Tillåt direkt eller sekventiell anpassning
  • Stöd tillväxt i flera cellodlingssystem
  • Tillverkad av spårbara komponenter enligt cGMP (21 CFR 820) riktlinjer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Form Pulver
    Produkttyp PF-CHO MPS
    Sterilitet Icke-steril
    Med tillsatser Hold (Håll)
    Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
    Kvantitet 10 L
    Certifikat och efterlevnad cGMP
    Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus