Läs mer
Cytiva HyClone™ Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Produktkod. 10572193
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 st
10 gånger
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration unitSize
10572193 1000 ml 1 st 1000ml
10462372 500 ml 1 st 500ml
10793004 6 x 1000 ml 1 st Paket med 6
10294922 500 ml 10 gånger 500ml
10356662 1000 ml 10 gånger 1000ml
10126473 6 x 500 ml 1 st Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10572193 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30256.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 SEK
    345.00 SEK / 1000ml
    Save 108.00 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buffer cellkulturtillväxt med PBS
  • QC-testad lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000 Riktlinjer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Koncentration 1 st
Form Vätska
Produkttyp Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Endotoxinnivå =1.0EU/mL
pH 7,0 till 7,2
Kvantitet 1000 ml