Läs mer
Cytiva HyClone™ Porcine Serum, New Zealand Origin
Produktkod. 15154732
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15154732 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 15154732 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30908.04HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Enhances Cell Culture Growth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ursprungsland New Zealand
Produkttyp Porcine Serum
Kvantitet 1000 ml
Steriliseringsmetod Sequential Triple-filtered, 200 nm
Bearbetning Irradiated, Heat Inactivated
Endotoxinkoncentration ≤ 100 EU/mL
Värme inaktiverad Yes
Hemoglobinkoncentration ≤ 50 mg/dL
Produktlinje HyClone