Läs mer
Cytiva HyClone™ Porcine Serum, New Zealand Origin
Produktkod. 10136173
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10136173 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 10136173 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30016.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sourced from New Zealand and filtered in the United States through multiple, 200 nm pore size-rated filters. Serum is gamma irradiated at 25 to 40 kGy after filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Åldras >6 months
Ursprungsland New Zealand
Form Liquid
Produkttyp Porcine Serum
Kvantitet 1000 ml
Steriliseringsmetod Sequential Triple-filtered, 200 nm
Bearbetning Irradiated (25 to 40 kGy)
Endotoxinkoncentration ≤ 100 EU/mL
Värme inaktiverad No
Hemoglobinkoncentration ≤ 50 mg/dL
Produktlinje HyClone
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Política de privacidad.