Läs mer
Cytiva HyClone™ Forskningsgrad fetalt bovint serum, sydamerikanskt ursprung
Beskrivning
- Filtrerad genom tre sekventiella 100 nm porstorleksklassade filter
- Full spårbarhet i enlighet med nuvarande god tillverkningssed (cGMP)
- Omfattande kvalitets-, prestanda- och analytiska tester
- Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
- Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
- Aseptiskt förpackad i ett klass 100 renrum
- Samlas efter filtrering och före slutförpackning
- Varje parti serum testas för att säkerställa kvalitet och sterilitet
- Batchtestning tillgänglig på begäran
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller EU-förordningar (direktiv 92/118/EEC) |
| Ursprungsland | Sydamerika |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Forskningsbetyg |
| Bearbetning | Värme inaktivera |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| För användning med (applikation) | Forskning |
| Visa mer |