Läs mer
Cytiva HyClone™ Forskningsgrad fetalt bovint serum, sydamerikanskt ursprung
Produktkod. 17192345
Change view
Kvantitet:
500 ml
5800 ml
Bearbetning:
Bestrålad
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
17192345 500 ml Bestrålad -
12360273 5800 ml Bestrålad 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17192345 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30160.03IR3045
 Begränsad artikel
I lager
Komplettera cellkulturtillväxt med kvalitet från Sydamerika. HyClone™ Research Grade Fetal Bovine Serum, South American Origin är ett bestrålat serum som uppfyller EU:s regelverk för att tillhandahålla en kostnadseffektiv lösning för forskningsapplikationer för europeiska kunder.
Research Grade Fetal Bovine Serum (FBS), sydamerikanskt ursprung kommer vanligtvis från Brasilien och Uruguay och följer EU:s regler för strikta tillverknings- och kvalitetskontrollprocedurer för att säkerställa ett konsekvent och högkvalitativt serum. Serumet är tillgängligt för kunder i Europa, Asien och Afrika.
  • Kommer från EU-godkända sydamerikanska länder med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
  • Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
  • Tillverkad med äkta poolteknik för enhetlighet och konsistens från flaska till flaska
  • Filtrerat genom tre sekventiella 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter
  • Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s förordningar
Färg Brun
Innehåll och lagring Förvara vid -10° C eller lägre, Förvaras kylt efter upptining i upp till 6 veckor
Ursprungsland Sydamerika
Form Vätska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Bestrålat
Källa Sydamerika (typiskt Brasilien, Uruguay)
Kvalitet Forskningsbetyg
Bearbetning Bestrålad
Testad för Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
För användning med (applikation) Cellkulturtillväxt