Läs mer
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Produktkod. 10218023
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Glutamin, Fenolrött
Glutamin, HEPES, Fenolrött
HEPES, Fenolrött, Phenol Red
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Utan fenolrött
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek Utan tillsatser
10218023 6 x 500 ml Glutamin, Fenolrött Paket med 6 -
11551811 1000 ml Glutamin, Fenolrött 1000ml -
10648934 6 x 1000 ml Glutamin, Fenolrött Paket med 6 -
11541851 1000 ml Fenolrött 1000ml Inget glutamin
10554144 6 x 1000 ml Fenolrött Paket med 6 Inget glutamin
10711664 6 x 500 ml Fenolrött Paket med 6 Inget glutamin
11998075 6 x 500 ml Glutamin, HEPES, Fenolrött Paket med 6 -
11521881 500 ml Glutamin, HEPES, Fenolrött 500ml -
11531881 1000 ml HEPES, Fenolrött, Phenol Red 1000ml -
10731254 500 ml - 500ml Utan fenolrött
11531851 500 ml Fenolrött 500ml Inget glutamin
11541811 500 ml Glutamin, Fenolrött 500ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10218023 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30027.FS
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Edge
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Kvantitet 6 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus