Läs mer
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Glutamin, Fenolrött
Glutamin, HEPES, Fenolrött
HEPES, Fenolrött, Phenol Red
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- Format: Flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | RPMI 1640 |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Kvantitet | 6 x 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |