Läs mer
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Produktkod. 11531851
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Glutamin, Fenolrött
Glutamin, HEPES, Fenolrött
HEPES, Fenolrött, Phenol Red
Utan tillsatser:
Inget glutamin
None
Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Förpackningsstorlek
11531851 500 ml Fenolrött Inget glutamin 500ml
10218023 6 x 500 ml Glutamin, Fenolrött None Paket med 6
11551811 1000 ml Glutamin, Fenolrött None 1000ml
10648934 6 x 1000 ml Glutamin, Fenolrött None Paket med 6
11541851 1000 ml Fenolrött Inget glutamin 1000ml
10554144 6 x 1000 ml Fenolrött Inget glutamin Paket med 6
10711664 6 x 500 ml Fenolrött Inget glutamin Paket med 6
11998075 6 x 500 ml Glutamin, HEPES, Fenolrött None Paket med 6
11521881 500 ml Glutamin, HEPES, Fenolrött None 500ml
11531881 1000 ml HEPES, Fenolrött, Phenol Red None 1000ml
10731254 500 ml - Utan fenolrött 500ml
11541811 500 ml Glutamin, Fenolrött None 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11531851 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30096.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.79 SEK
    263.00 SEK / 500ml
    Save 64.79 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus