Läs mer
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media, pulver
Produktkod. 11958075
Change view
Kvantitet:
10 l
2 x 5 l
50 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11958075 2 x 5 l Paket med 2
11501801 50 l 50 L
11591791 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11958075 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30011.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00 SEK
    308.51 SEK / Paket med 2
    Save 165.49 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser. HyClone™ RPMI 1640 Media, Pulver tillverkas med hjälp av ISO 9001 certifierade processer.
  • Klassiska mediaformuleringar av hög kvalitet i bekväma förpackningskonfigurationer
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
  • Exakta tillverkningsprocesser säkerställer enhetlighet från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp RPMI 1640, med L-glutamin
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 2 x 5 l
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt