Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Media
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
5 l
Utan tillsatser:
Ingen fenolröd, ingen HEPES, No HEPES
Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat, Ingen Poloxamer 188, Utan fenolrött, Utan HEPES
Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan HEPES
Utan fenolrött, Utan HEPES
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
1000ml
5 L
500ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, natriumbikarbonat, poloxamer 188, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Beskrivning
- Formulerad med hjälp av patenterad lipidkomplexbildningsprocess för ökad stabilitet och tillväxtfrämjande av olika CHO cellinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat, Ingen Poloxamer 188, Utan fenolrött, Utan HEPES |
| Kvantitet | 5 l |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt |
| Beskrivning | SFM4CHO media |