Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Media
Produktkod. 10631243
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
5 l
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, natriumbikarbonat, poloxamer 188, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Utan tillsatser:
Ingen fenolröd, ingen HEPES, No HEPES
Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat, Ingen Poloxamer 188, Utan fenolrött, Utan HEPES
Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan HEPES
Utan fenolrött, Utan HEPES
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
1000ml
5 L
500ml
Produktkod. 10631243
Brand: Cytiva SH30549.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för hög prestanda i en mängd olika odlingskärl, inklusive bioreaktorer. HyClone™ SFM4CHO™ Media är en proteinfri formulering som inte innehåller några komponenter av bovint ursprung.
  • Formulated using proprietary lipid complexing process for enhanced stability and growth promotion of various CHO cell lines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp SFM4CHO Liquid Media
Steriliseringsmetod 0.2 μm Sterile-filtered
Med tillsatser Glutamin, natriumbikarbonat, poloxamer 188, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Utan tillsatser Ingen fenolröd, ingen HEPES, No HEPES
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° to 8°C, away from light
Beskrivning SFM4CHO media