Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Media
Produktkod. p-7058041
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
5 l
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat, Ingen Poloxamer 188, Utan fenolrött, Utan HEPES
Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan HEPES
Utan fenolrött, Utan HEPES
Form:
Pulver
Vätska
Förpackningsstorlek:
1000ml
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Form Förpackningsstorlek
10483522 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Utan fenolrött, Utan HEPES Vätska 1000ml
10580083 5 l - Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat, Ingen Poloxamer 188, Utan fenolrött, Utan HEPES Pulver 5 L
10631243 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Utan fenolrött, Utan HEPES Vätska 500ml
10376852 1000 ml Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan HEPES Vätska 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10483522 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30549.02
Designad för hög prestanda i en mängd olika odlingskärl, inklusive bioreaktorer. HyClone™ SFM4CHO™ Media är en proteinfri formulering som inte innehåller några komponenter av bovint ursprung.
  • Formulerad med hjälp av patenterad lipidkomplexbildningsprocess för ökad stabilitet och tillväxtfrämjande av olika CHO cellinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Vätska
Produkttyp SFM4CHO Flytande media
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Utan tillsatser Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning SFM4CHO media