Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4CHO-Utility Powder Media
Produktkod. 10123062
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. 10123062
Brand: Cytiva SH30517.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp SFM4CHO Pulvermedia
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat, Ingen Poloxamer 188, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 5 l
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt