Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Media
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Beskrivning
Stöd produktion av adenovirala vektorer och rekombinanta proteiner i HEK 239 kulturer med HyClone™ SFM4HEK293™ Media, ett mångsidigt, proteinfritt cellodlingsmedium som inte innehåller några komponenter från djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| Med tillsatser | Glutamine |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP |
| Innehåll och lagring | 2° to 8°C |
| Beskrivning | SFM4HEK293 Media |