Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Media
Produktkod. 10500283
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10500283 1000 ml 1000ml
10061502 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10500283 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30521.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 SEK
    720.31 SEK / 1000ml
    Save 266.69 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stöd produktion av adenovirala vektorer och rekombinanta proteiner i HEK 239 kulturer med HyClone™ SFM4HEK293™ Media, ett mångsidigt, proteinfritt cellodlingsmedium som inte innehåller några komponenter från djur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning SFM4HEK293 Media