Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293 Pulveriserat media
Produktkod. 10175873
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10175873 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 10175873 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30522.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Främjar produktion av adenovirus och rekombinant protein i HEK 293 cellkultur.
  • Optimerad för hög celltillväxt och hög rekombinant protein- och vektorproduktion med humana embryonala njure (HEK) 293-celler
  • Proteinfritt och animaliskt komponentfritt medium tillgängligt i flytande och pulverform
  • Designad för små och storskaliga biotillverkningsprocesser
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
  • Stöder direkt eller sekventiell anpassning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Ingen Poloxamer 188, Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 5 l