Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4Insect Pulveriserat cellodlingsmedium
Produktkod. 12954095
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12954095 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 12954095 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30912.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3600.00 SEK
    2722.50 SEK / 5 L
    Save 877.50 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
ADCF (djurhärrörande komponentfritt) medium stöder rekombinant proteinproduktion med flera insektscellinjer.
SFM4Insect medium ger utmärkt tillväxt av många nyckelinsektscellinjer samtidigt som det kräver minimal anpassning. Dessutom, SFM4Insect medium har framgångsrikt testats i en mängd olika odlingssystem upp till och inklusive bioreaktorer med hög densitet.
  • För användning med baculovirus expressionsvektorsystem (BEVS)
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Komplexerade lipider för ökad stabilitet
  • Stöder flera insektscellinjer
  • Stöder direkt eller sekventiell anpassning
  • Tillverkad med hjälp av ISO 9001 och ISO 13485 certifierade processer enligt 21 CFR 820 medicinsk utrustning gällande god tillverkningssed (cGMP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 5 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt