Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4MAb™ Media
Produktkod. 10397092
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10397092 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 10397092 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30513.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    872.00 SEK
    632.11 SEK / 1000ml
    Save 239.89 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp SFM4MAb Flytande media
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning SFM4MAb med L-glutamin