Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4MAb Pulveriserat media
Produktkod. 10153252
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10153252 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 10153252 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30535.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00 SEK
    2548.68 SEK / 5 L
    Save 341.32 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Öka processutbytena för tillverkning av humana och humaniserade rekombinanta antikroppar.
SFM4MAb är en lågproteinformulering och är optimerad för nedströmsrening med protein A, protein G och andra matriser för att underlätta produktåtervinning. Mediet är formulerat med användning av patenterad lipid- och fosfolipidkomplexbildningsprocess för ökad stabilitet och tillväxtfrämjande av olika celltyper.
SFM4MAb finns i flytande och pulverformat i användarvänliga förpackningar.
  • Designad för högt cellutbyte och antikroppsproduktion
  • Komplexerade lipider för ökad stabilitet
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
  • Optimerad för protein A, protein G och andra reningsmatriser
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 5 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt