Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4Transfx-293 pulveriserat media
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Beskrivning
HyClone SFMTransfx-293 medium är ett serumfritt och animaliskt komponentfritt medium designat för att stödja tillväxten av HEK 293 cellkulturer och främja transfektion med lipofektion, polymer eller liknande metoder. Detta regulatoriska medium utvecklades för att stödja hög transfektionseffektivitet, celldensitet och produktivitet i suspensionskulturer.
SFM4Transfx-293 medium finns i flytande och pulverformat.
- Stöder hög transfektionseffektivitet.
- Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning.
- Djurframställd komponentfri.
- Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar.
- Designad för högt cellutbyte och rekombinant protein/vektorproduktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumbikarbonat |
| Kvantitet | 5 l |