Läs mer
Cytiva HyClone™ SG 200 lösning
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Används som näringsmedietillskott
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 91:2 Riktlinjer |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Beskrivning | SG-200, (stabil dipeptid av L-AlanyL-Glutamin) 200 mM, i 0,85 % NaCl-lösning |
| Koncentration | 2mM |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Endotoxinnivå | =1.0EU/mL |
| Kvantitet | 100 ml |