Läs mer
Cytiva HyClone™ Natriumbikarbonat
Produktkod. 10001472
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10001472 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10001472 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30033.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.13 SEK
    225.00 SEK / 100ml
    Save 10.13 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000 Riktlinjer
Innehåll och lagring 15° till 3 °C
Beskrivning Med 75,0g/natriumbikarbonat
Koncentration 75 g/L
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Endotoxinnivå =1.0EU/mL
pH 7,9 till 9,4
Kvantitet 100 ml