Läs mer
Cytiva HyClone™ Standard fetalt bovint serum, USA Ursprung
Produktkod. 16261102
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
16261102 500 ml
1 options
Produktkod. 16261102 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30088.03IH2540
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Förbättrar cellkulturtillväxt i forskningsapplikationer, ett ekonomiskt alternativ till karakteriserat och definierat fetalt bovint serum
  • Tillverkad med äkta poolteknik för enhetlighet och konsistens från flaska till flaska
  • Filtrerad genom tre sekventiella 100 nm porstorleksklassade filter
  • Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
  • Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
  • Kommer från USA med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Gamma-globulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, kväve i blodkarbamid, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganisk fosfor, osmolalitet, järn, TIBC och IgGBC
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -10 °C
Ursprungsland USA
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Kvalitet Standard
Bearbetning Bestrålad, värmeinaktiverad
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, cytopatogena medel, hemadsorberande medel, rabiesvirus och reovirus
Volym (metrisk) 500 mL
Värme inaktiverad Ja
Produktlinje HyClone
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad