Läs mer
Cytiva HyClone™ Tetracyklinscreenat karaktäriserat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung
Bearbetning:
Värme inaktiverad
Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Beskrivning
Tetracyklinscreenad FBS är designad för forskare som använder tetracyklinreglerade genuttryckssystem i odlade celler och är lämplig för expressionsstudier i Tet-on/Tet-off-system.
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Specialitetstyp | Tetracyklin screenad |
| Kvantitet | 500 mL |
| Bearbetning | Värme inaktiverad |
| Endotoxinkoncentration | ≤10 EU/ml |
| Värme inaktiverad | Ja |
| Hemoglobinkoncentration | ≤10 mg/dL |