Läs mer
Cytiva HyClone™ Tetracycline Screened Fetal Bovine Serum
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | United States |
| Kvantitet | 500 mL |
| Sterilitet | Sterile |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Värme inaktiverad | Ja |