Läs mer
Cytiva HyClone™ Tetracycline Screened Fetal Bovine Serum
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
| Ursprungsland | United States |
| Specialitetstyp | Tetracycline Screened |
| Kvantitet | 500 mL |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | Sequential-filtered, 40 nm |
| Kvalitet | Defined, Specialty screened |
| Testad för | Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Endotoxinkoncentration | less than or equal to 10 EU/mL |
| Visa mer |