Läs mer
Cytiva HyClone™ Trypanblå lösning, 0,4 % fosfatbuffrad saltlösning
Beskrivning
Trypan Blue-lösning, 0,4 %, används rutinmässigt som en cellfärgning för att bedöma cellviabilitet med användning av färgexklusionstestet. Detta test utförs ofta medan man räknar celler med hemocytometern under rutinmässig subodling, men kan utföras när som helst cellviabilitet behöver bestämmas snabbt och exakt. Färgämnesexklusionstestet är baserat på konceptet att livsdugliga celler inte tar upp ogenomträngliga färgämnen (som trypanblått), men döda celler är permeabla och tar upp färgämnet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Trypanblått |
| Kvantitet | 100 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HyClone Trypan Blue Solution, 0.4% in Phosphate Buffered Saline
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H350-Kan orsaka cancer.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino4-hydroxynaphthalene-2