Läs mer
Cytiva HyClone™ Trypsin proteas
Produktkod. 10217723
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Formulering:
0,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA
2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA
2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 1 g/L EDTA
25,0 g svintrypsin (1:250/L) i HBSS
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium
Inget kalcium, Inget magnesium, Ingen EDTA, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formulering Utan tillsatser Förpackningsstorlek
10217723 100 ml 25,0 g svintrypsin (1:250/L) i HBSS Inget kalcium, Inget magnesium, Ingen EDTA, Utan fenolrött 100ml
10608924 100 ml 2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 1 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 100ml
10011472 100 ml 0,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 100ml
10366662 100 ml 2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 100ml
10693313 500 ml 2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 500ml
11581861 500 ml 0,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10217723 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30037.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.80 SEK
    375.00 SEK / 100ml
    Save 50.80 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kommer från gris bukspottkörtel. HyClone™ Trypsinproteas används för att disaggregera vidhäftande celler från substrat eller yta som de är fästa på.
  • Kommer från gris bukspottkörtel
  • Gamma bestrålat före hydrering och fyllning
  • Formulerad utan kalcium och magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara fryst
Koncentration 2.5% (10 X)
Form Vätska
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Trypsin, gris, Hanks balanserade saltlösning (HBSS)
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium, Ingen EDTA, Utan fenolrött
Formulering 25,0 g svintrypsin (1:250/L) i HBSS
Kvantitet 100 ml
Källa Pankreas från svin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trypsin 2.5%(10X) Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin