Läs mer
Cytiva HyClone™ Trypsin proteas
Produktkod. 10608924
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Formulering:
0,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA
2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA
2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 1 g/L EDTA
25,0 g svintrypsin (1:250/L) i HBSS
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium
Inget kalcium, Inget magnesium, Ingen EDTA, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formulering Utan tillsatser Förpackningsstorlek
10608924 100 ml 2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 1 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 100ml
10217723 100 ml 25,0 g svintrypsin (1:250/L) i HBSS Inget kalcium, Inget magnesium, Ingen EDTA, Utan fenolrött 100ml
10011472 100 ml 0,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 100ml
10366662 100 ml 2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 100ml
10693313 500 ml 2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 500ml
11581861 500 ml 0,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Inget kalcium, Inget magnesium 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10608924 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30031.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 SEK
    200.75 SEK / 100ml
    Save 172.25 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kommer från gris bukspottkörtel. HyClone™ Trypsinproteas används för att disaggregera vidhäftande celler från substrat eller yta som de är fästa på.
  • Kommer från gris bukspottkörtel
  • Gamma bestrålat före hydrering och fyllning
  • Formulerad utan kalcium och magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara fryst
Koncentration 0.25% (1 X)
Form Vätska
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Trypsin, gris, Hanks balanserade saltlösning (HBSS), EDTA
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium
Formulering 2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 1 g/L EDTA
Kvantitet 100 ml
Källa Pankreas från svin