Läs mer
Cytiva HyClone™ Trypsin proteas
Beskrivning
- Kommer från gris bukspottkörtel
- Gamma bestrålat före hydrering och fyllning
- Formulerad utan kalcium och magnesium
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara fryst |
| Koncentration | 0.25% (1 X) |
| Form | Vätska |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Trypsin, gris, Hanks balanserade saltlösning (HBSS), EDTA |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium |
| Formulering | 2,5 g svintrypsin (1:250/L gammabestrålat) i HBSS med 0,2 g/L EDTA |
| Kvantitet | 500 ml |
| Källa | Pankreas från svin |