Läs mer
Cytiva HyClone™ US Bovine Calf Serum
Produktkod. 12389812
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12389812 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12389812 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30073.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS). Cytiva HyClone™ US Bovine Calf Serum är definierat, bestrålat, värmeinaktiverat serum av amerikanskt ursprung som filtreras genom tre sekventiella μ0,1 m porstorleksklassade filter.
HyClone Bovint kalvserum, amerikanskt ursprung, samlas in genom venpunktion från kalvkalvar som utfodras med formel, som producerar exceptionellt höga nivåer av transferrin. Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
  • Kommer från USA med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
  • Kostnadseffektivt alternativ till FBS
  • Djurets ålder vid tidpunkten för insamling cirka 16-24 veckor
  • Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
  • Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin Gamma Globulin Alkaliskt fosfatas Laktatdehydrogenas SGPT SGOT pH Albumin Blod Urea Kväve Kreatinin Totalt Bilirubin Natrium Kalium Kalciumklorid Oorganiskt Fosfor Järn TIBC Procent Mättnad Glukos IgG
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning Värme inaktiverad; 500 ml
Art Bovin
Åldras 16 till 24 veckor
Ursprungsland USA
Produkttyp Kalvbovint serum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Testad för Bluetongue Bovint Adenovirus Bovint Parvovirus Bovint RSV BVDV Cytopatogena medel Hemadsorberande medel Rabies Virus Reovirus
Värme inaktiverad Ja
USDA säkerhetstest ingår Ja