Läs mer
Cytiva HyClone™ US Bovine Calf Serum
Beskrivning
HyClone Bovint kalvserum, amerikanskt ursprung, samlas in genom venpunktion från kalvkalvar som utfodras med formel, som producerar exceptionellt höga nivåer av transferrin. Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
- Kommer från USA med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
- Kostnadseffektivt alternativ till FBS
- Djurets ålder vid tidpunkten för insamling cirka 16-24 veckor
- Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
- Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
Specifikationer
Specifications
| Ytterligare analyser | Insulin Gamma Globulin Alkaliskt fosfatas Laktatdehydrogenas SGPT SGOT pH Albumin Blod Urea Kväve Kreatinin Totalt Bilirubin Natrium Kalium Kalciumklorid Oorganiskt Fosfor Järn TIBC Procent Mättnad Glukos IgG |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Beskrivning | Värme inaktiverad; 500 ml |
| Art | Bovin |
| Åldras | 16 till 24 veckor |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | Kalvbovint serum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |