Läs mer
Cytiva HyClone™ VaccineXpress flytande medium
Produktkod. 17897697
Change view
Kvantitet:
1 l
Produktkod. Kvantitet
17897697 1 l
1 options
Produktkod. 17897697 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 SEK
    1495.00 SEK / 1 L
    Save 240.00 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
HyClone™ VaccineXpress Liquid Cell Culture Medium är designat för högdensitetstillväxt och underhåll av njurhärledda cellinjer (t.ex. Vero-celler) för utveckling av viralt vaccin. Väl lämpad för användning i plattor med flera brunnar och storskalig tillverkning.
  • VaccineXpress medium är väl lämpat för användning i plattor med flera brunnar och storskalig tillverkning med mikrobärare i WAVE Bioreactor eller Xcellerex bioreaktorer.
  • Serumfri animalisk komponentfri formulering.
  • Stöder direkt eller sekventiell anpassning, celltillväxt och virusförökning.
  • Designad för att stödja hög celltäthet, virusinfektion och produktivitet.
  • För användning med flera virala applikationer (t.ex. influensa, rotavirus, RSV , Dengue, Zika).
  • Designad för små till storskaliga cellodlingsapplikationer med användning av mikrobärare.
  • Finns i flytande och pulverformiga formuleringar.
  • HyClone VaccineXpress-medium har kvalificerats för att odla bindningsberoende Vero-celler med mikrobärare för att producera virala vacciner.
  • Bristen på både serum och animaliska komponenter i mediet minskar variationen och förbättrar skalbarheten och enkelheten att rena rekombinanta proteiner och virus i bioprocesstillämpningar.
  • VaccineXpress är formulerad utan L-glutamin för förlängd hållbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Animaliskt ursprung, Serumfritt, Komponentfri
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen Poloxamer 199, Utan fenolrött
För användning med (applikation) Designad för små till storskaliga cellodlingsapplikationer med användning av mikrobärare.
Kvantitet 1 l
Innehåll och lagring Förvara vid 2° till 8 °C, skyddad från ljus.