Läs mer
Cytiva HyClone™ Vatten för injektion (WFI) kvalitetsvatten
Beskrivning
- Format: Flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| IUPAC-namn | vatten |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.02 |
| Kvalitet | EP/USP |
| Sterilitet | Sterile |
| Kvantitet | 200 L |