Läs mer
Cytiva HyClone™ Vatten för injektion (WFI) kvalitetsvatten
Kvantitet:
500 mL
1 L
10 L
20 L
200 L
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
20 L
200 L
500ml
Beskrivning
- Format: Liquid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| IUPAC-namn | water |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.02 |
| Kvantitet | 500 mL |