Läs mer
HyClone™ Vatten, molekylärbiologi, Cytiva
Produktkod. 10247783
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10247783 6 x 500 mL Paket med 6
10275262 100 mL 100ml
10787944 500 mL 500ml
10307052 1000 mL 1000ml
10452915 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10247783 Leverantör HyClone products Cytiva Leverantörsnummer SH30538.FS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kritiska tillämpningar som involverar nukleotider som RNA och DNA. HyClone™ Vatten, Molecular Biology Grade innehåller inga DEPC eller andra cancerframkallande kemikalier.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 6 x 500 mL