Läs mer
HyClone™ Vatten, molekylärbiologi, Cytiva
Produktkod. 10307052
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10307052
Brand: HyClone products Cytiva SH30538.03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kritiska tillämpningar som involverar nukleotider som RNA och DNA. HyClone™ Vatten, Molecular Biology Grade innehåller inga DEPC eller andra cancerframkallande kemikalier.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 5,0 till 7,0
Beskrivning Molecular Biology Grade Water
Endotoxin 0.05EU/mL
Genomfiltrerad Filter steriliserat - ,1 μm
Kvantitet 1000 mL
Fysisk form Vätska