Läs mer
HyClone™ Vatten, molekylärbiologi, Cytiva
Produktkod. 10452915
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10452915 6 x 1 L Paket med 6
10275262 100 mL 100ml
10787944 500 mL 500ml
10307052 1000 mL 1000ml
10247783 6 x 500 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10452915 Leverantör HyClone products Cytiva Leverantörsnummer SH30538.LS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 SEK
    1065.48 SEK / Paket med 6
    Save 709.52 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
I lager
För kritiska tillämpningar som involverar nukleotider som RNA och DNA. HyClone™ Vatten, Molecular Biology Grade innehåller inga DEPC eller andra cancerframkallande kemikalier.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 6 x 1 L