Läs mer
(-)-Hycosamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hyoscyamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 289.1678 |
| Procent renhet | >95% |