Läs mer
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrilbelagda Heavy Duty Arbetshandskar - Knitwrist
Produktkod. 12640792 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12640792 9 12 par
12630792 8 12 par
12610792 10 Paket med 12
12620792 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12640792 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 27600090
I lager
Handskarna har en unik beläggningsformulering som ger ökat motstånd mot skarpa och nötande miljöer, förutom olja och fett.
  • Designad för att vara extra tuff för användning i miljöer som involverar grova, nötande material
  • Tillverkad av bomull och jerseytyg för en hög nivå av användarkomfort
  • Unik nitrilbeläggning ger barriärskydd mot olja och fett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Konstruktion Klippt och sytt
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått, Naturlig
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Bomull
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 9
EN388 Standard 4121B
För användning med (applikation) Bilmontering, drift av maskiner/utrustning och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie ActivArmr™ 27-600